Merck
W284220
Sigma-Aldrich
2-Pentanon
≥99.0%, natural, FG
Synonym(e):
Methyl-propylketon
Größe auswählen
W284220-SAMPLE-K
€ 52,30
100 G
€ 89,20
1 KG
€ 686,00
€ 52,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W284220-SAMPLE-K
€ 52,30
100 G
€ 89,20
1 KG
€ 686,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCH2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.13
FEMA-Nummer:
2842
Beilstein:
506058
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
7.054
NACRES:
NA.21
€ 52,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
botanical
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
Dampfdruck
27 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
941 °F
Expl.-Gr.
8.2 %
Brechungsindex
n20/D 1.39 (lit.)
bp
101-105 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−78 °C (lit.)
Dichte
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
fruity; woody; spicy
SMILES String
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
46.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
8 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)