Wichtige Dokumente
W282401
Orange oil
sweet, Certified organic (NOP)
Synonym(e):
Citrus aurantium, Citrus sinensis
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
Certified organic (NOP)
Halal
Kosher
Ursprung
Costa Rica origin
Brechungsindex
n20/D 1.473
Dichte
0.844 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
orange
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)