Wichtige Dokumente
W282510
Orange oil
natural, cold-compressed, California origin, FG
Synonym(e):
Citrus aurantium, Citrus sinensis
Biologische Quelle
Citrus sinensis (L.) Osbeck
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural
cold-compressed
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Optische Aktivität
[α]20/D +97°, neat
Kann enthalten
<0.02% BHT, synthetic as stabilizer
Ursprung
California origin
Brechungsindex
n20/D 1.473
bp
177 °C
Dichte
0.843 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
orange
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
The EU’s definition of natural flavors is under review as GMM use in fermentation raises questions. Learn how regulations and consumer perceptions may shift.