Merck
W522708
Sigma-Aldrich
Orange terpenes
natural, FG
Synonym(e):
Orange oil terpenes, Orange terpenes
Größe auswählen
W522708-SAMPLE-K
€ 50,30
1 KG
€ 78,50
20 KG
€ 733,00
€ 50,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W522708-SAMPLE-K
€ 50,30
1 KG
€ 78,50
20 KG
€ 733,00
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
€ 50,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
oranges
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Brechungsindex
n20/D 1.472 (lit.)
bp
176 °C (lit.)
Dichte
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
orange
Angaben zur Herstellung
Extraction method: steam distillation
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
128.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
53.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)