Merck
W208205
Sigma-Aldrich
Isoamyl propionate
≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
Amyl propionate
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CO2CH2CH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.21
FEMA-Nummer:
2082
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
417
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.136
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Halal
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.406 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
Dichte
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
apple; banana; fruity; pineapple; sweet
SMILES String
CCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-8(9)10-6-5-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
XAOGXQMKWQFZEM-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Odor at 2.0%
Taste at 30 ppm
Sonstige Hinweise
Natural occurrence: Fresh apple, tomato, white and red wine, apple wine.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
118.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
48 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 51-51 (1999)