Fortfahren mit
1.09639
Ethyl(-)-L-lactate
EMPLURA®
Nachhaltigkeitsmerkmale
Synonym(e):
Ethyl(-)-L-lactate, L(-)-Lactic acid ethyl ester, (S)-(-)-2-Hydroxypropionic acid ethyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 140,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.13
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
211-694-1
NACRES:
NA.05
MDL number:
Form:
liquid
€ 140,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: Glass bottle
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1.6 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
form
liquid
autoignition temp.
400 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.5-16.4 % (v/v)
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
pH
4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
2.7 cSt(25 °C)
bp
154 °C/1013 hPa
mp
-25 °C
transition temp
flash point 53 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
2-25°C
SMILES string
O[C@@H](C)C(=O)OCC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI key
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
General description
EMPLURA®
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is a safer and more sustainable alternative to ethyl acetate and acetone. It is an ester of natural L-lactic acid, which is produced by fermentation of sugar and thus aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries" and "Use of Renewable Feedstocks". Click here for more information.
Features and Benefits
Greener solvent
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
128.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
53.8 °C - closed cup
Gefahrencodes
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
687-47-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hello, I wanted to ask is this solvent suitable for use as a green solvent in mobile phases for HPLC analysis in pharmaceutical industry? Thank you in advance, Regards Aleksandra
    1 answer
    1. This product is not tested for suitability in HPLC analysis and is not considered an HPLC grade. Unfortunately, there is no HPLC grade of this compound currently available.