Merck
SPGPM10RJ
Millipore
Millipore® Steripak Druckfilter
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, 2-stack, pack of 3 ea
Synonym(e):
Steripak-GP 0,22 μm, Polyethersulfon, 2er-Stapel, durch Gamma-Bestrahlung sterilisiert
About This Item
UNSPSC-Code:
41104914
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materialien
polyethersulfone membrane
styrene-acrylonitrile (SAN)
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Produktlinie
Steripak
Leistungsmerkmale
holdup volume 2.7 mL
hydrophilic
Verpackung
pack of 3 ea
Parameter
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) (Reverse)
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) (Forward)
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Höhe
76 mm
Durchmesser
9.9 cm
Filterdurchm.
80 mm
Filtrationsfläche
100 cm2
Matrix
Express PLUS
Porengröße
0.22 μm pore size
Fitting
6 mm (1/4 in.) inlet stepped hose barb
outlet filling bell
6 mm (1/4 in.) outlet stepped hose barb
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Steripak-GP Filtereinheiten wurden für die Druckfiltration größerer Mengen von Gewebekulturmedien mit oder ohne Serum entwickelt. Die Einwegeinheiten sind nicht autoklavierbar. Die Filtereinheiten sind in zwei Größen erhältlich, wobei die kleinere Einheit eine Filterkapazität von bis zu 10 l und die größere von bis zu 20 l besitzt. Beide Größen sind mit der 0,22 µm Millipore Express-Membran mit geringer Proteinbindung und hoher Fließrate ausgestattet. Jede Einheit ist mit einer Füllglocke für den Flaschenaufsatz und einer manuell betätigten, eingangsseitigen Entlüftung versehen, um eine Luftverblockung der Membran zu verhindern. Die Einheiten sind steril und gebrauchsfertig für den Betrieb mit Pumpe oder Druckbehälter (nicht im Lieferumfang enthalten).
Steripak-GP Filtereinheiten wurden für die Druckfiltration größerer Mengen von Gewebekulturmedien mit oder ohne Serum entwickelt. Die Einwegeinheiten sind nicht autoklavierbar. Die Filtereinheiten sind in zwei Größen erhältlich, wobei die kleinere Einheit eine Filtrationskapazität von bis zu 10 l und die größere von bis zu 20 l besitzt.
Eigenschaften & Vorteile:
- Millipore Express PLUS-Membran mit geringer Proteinbindung für höchste Fließraten
- Druckbetriebene Filtereinheit für größere Mengen und höhere Fließraten beschleunigt zeitaufwändige großvolumige Filtrationen
- Filtrationskapazitäten von 10 l und 20 l für maximale Filtrationsoptionen im Labormaßstab
- Manuell betätigte eingangsseitige Entlüftung zur Verhinderung der Blockierung des Luftstroms
- Füllglocke für eine saubere Abfüllung am Flaschenaufsatz
Anwendungen:
Sterilfiltration wässriger Lösungen, Herstellung von Medien und Puffern
Anwendung
Nur für Forschungszwecke
Prinzip
Druck
Physikalische Form
Farbcode: Transparenter Eingang/blauer Ausgang
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
Gammabestrahlung
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration
  • Anwendung: Sterilfiltration
  • Verwendungszweck: Sterilisation wässriger Lösungen, Herstellung von Medien und Puffern
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Anleitungen in der Steripak-Gebrauchsanweisung
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany