Wichtige Dokumente
U2857
Urethan
99%
Synonym(e):
Carbamidsäureethylester, Ethylcarbamat, Ethylurethan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.07 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 77.8 °C)
Assay
99%
bp
182-184 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
48-50 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
InChIKey
JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?