Merck
234923
Sigma-Aldrich
Butylacrylat
≥99%, contains 10-60 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonym(e):
n-Butyl acrylate
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHCOO(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.17
Beilstein:
1749970
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
3.3 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
559 °F
Enthält
10-60 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Expl.-Gr.
9.9 %
Brechungsindex
n20/D 1.418 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
Dichte
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
InChIKey
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Butylacrylat wird häufig als Monomer oder Baustein bei der Produktion verschiedener Polymere verwendet, darunter Acrylat- und Methacrylat-Polymere. Es wird auch in Kombination mit anderen Monomeren verwendet, um spezifische Eigenschaften in den resultierenden Polymeren zu erzielen. Diese Polymere können in einer Vielzahl von Anwendungen wie Lacken und Beschichtungen, Textilien, Klebstoffen, Lithium-Ionen-Batterien, Betätigungselementen, biomedizinischen Geräten und Verpackungsmaterialien verwendet werden. Bei der Polymerisation von Butylacrylat wird am häufigsten Monomethylether-Hydrochinon (MEHQ) als Inhibitor eingesetzt. Es wird in der Regel in kleinen Mengen (10–60 ppm) zugesetzt, um unerwünschte Nebenreaktionen während der Polymerisation zu verhindern und so eine kontrollierte und hochwertige Polymerbildung zu gewährleisten. Zudem kann es die Lagerstabilität von Butylacrylat effektiv erhöhen, indem es mit freien Radikalen reagiert, die eine Polymerisation auslösen können.
Butylacrylat geht eine Radikal-vermittelte Copolymerisation mit Benzoxazin, das eine Vinylgruppe enthält, ein, um Copolymere zu bilden. Berichten zufolge werden Heck-Kupplungsreaktionen von Arylbromid mit n-Butylacrylat durch Phosphin-Imidazolium-Salze vermittelt. Die Copolymerisation von Styrol und n-Butylacrylat durch ATRP, katalysiert durch CuBr/4,4′-di(5-nonyl)-2,2′-bipyridin, wurde nachgewiesen.
Anwendung
Anwendungsgebiete von Butylacrylat (BA):
  • Als Elektrolytadditiv in Lithium-Ionen-Batterien zur Verbesserung ihrer Leistung bei niedrigen Temperaturen. Die Zugabe von BA zum Elektrolyten führte zu einer deutlichen Verbesserung der Leistung der Batterie bei niedrigen Temperaturen, einschließlich verbesserter ionischer Leitfähigkeit und verbesserter Entladungsrate.
  • Als Monomer zur Synthese eines Formgedächhtnispolymer-Netzwerks, das magnetische Nanopartikel für verschiedene Anwendungen enthält, einschließlich Betätigungselementen und biomedizinischen Geräten.
  • Als Monomer zur Herstellung eines Polymer-Halbleiters mit eigendehnbaren Eigenschaften. Dieses Polymermaterial wird als Komponente in Feldeffekttransistoranwendungen verwendet.
Butylacrylat wird zur Herstellung folgender Stoffe verwendet:
  • Polybutylacrylat-Partikel.
  • Poly(butylacrylat-b-Acrylsäure)-Blockcopolymer.
  • Amphiphil geladene Diblock-Copolymere Poly(butylacrylat)-b-Poly(acrylsäure).
  • Poly(n-butylacrylat), über Atom-Transfer-Radical-Polymerisation (ATRP) von n-Butylacrylat in Gegenwart von CuIBr/4,4′-di(5-nonyl)′-2,2-bipyridin (Katalysator).
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
98.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Conducting polyaniline composite: From syntheses in waterborne systems to chemical sensor devices
Joubert M, et al.
Polymer, 51(8), 1716-1722 (2010)
Controlling the Melting of Kinetically Frozen Poly(butyl acrylate-b-acrylic acid) Micelles via Addition of Surfactant
Jacquin M, et al.
Langmuir, 223, 9939-9948 (2007)
M Jacquin et al.
Journal of colloid and interface science, 316(2), 897-911 (2007-10-02)
We have linked the structural and dynamic properties in aqueous solution of amphiphilic charged diblock copolymers poly(butyl acrylate)-b-poly(acrylic acid), PBA-b-PAA, synthesized by controlled radical polymerization, with the physico-chemical characteristics of the samples. Despite product imperfections, the samples self-assemble in melt
C Yang et al.
Organic letters, 3(10), 1511-1514 (2001-06-05)
[reaction: see text] A new phosphine-imidazolium salt, L.HBr (1, L = (1-ethylenediphenylphosphino-3-(mesityl))imidazol-2-ylidene), has been prepared. A combination of 0.5 mol % of Pd(dba)(2) and 0.5 mol % of L.HBr in the presence of 2 equiv of Cs(2)CO(3) as base has
Tsutomu Takeichi et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(4), 6488-6503 (2015-04-14)
A benzoxazine containing a vinyl group (P-4va) was prepared by the reaction of phenol, 4-vinylaniline, and paraformaldehyde. A differential scanning calorimetry (DSC) study revealed that ring-opening polymerization of the benzoxazine and chain polymerization of the vinyl group occurred in the
Artikel
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.