U1303
2-Undecanon
99%
Synonym(e):
Methyl-nonylketon
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5.9 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.43 (lit.)
bp
231-232 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
11-13 °C (lit.)
Dichte
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C11H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h3-10H2,1-2H3
InChIKey
KYWIYKKSMDLRDC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup