Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CO(CH2)5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.34
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
207-324-3
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
solid
bp
264 °C (lit.)
mp
30-32.5 °C (lit.)
density
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CCCCCCC(=O)CCCCCC
InChI
1S/C13H26O/c1-3-5-7-9-11-13(14)12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI key
ULIAPOFMBCCSPE-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 97% | description AldrichCPR |
| assay 97% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - |
| density 0.825 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| mp 30-32.5 °C (lit.) | mp - |
| form solid | form solid |
| bp 264 °C (lit.) | bp - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?