Merck
THSD1141
ThalesNano MidiCart catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, 10% Pd/C
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
Größe auswählen
1 EA
€ 1.300,00
€ 1.300,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.300,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103817
NACRES:
NB.51
€ 1.300,00
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
ThalesNano THS D1141
L × Durchm.
116 mm × 9.2 mm
Allgemeine Beschreibung
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
Rechtliche Hinweise
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)