TEM-FFGA150-CU-50
Formvar Supported Copper Single Hole Grid
hole size 150 μm, box of 50
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
Empfohlene Produkte
Verpackung
box of 50
Lochgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
A 10 nm thin formvar film supported Single Hole grids. Copper grid, 150 micron hole size. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)