Merck
930261
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 200 mesh, box of 25
Synonym(e):
TEM grids
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 200 mesh, box of 25
Materialien
copper grid
formvar/carbon film
Beschreibung
film layer thickness 1 nm carbon
film layer thickness 10 nm formvar
Verpackung
box of 25
Größe des Netzaufdrucks
200 mesh
Allgemeine Beschreibung
A formvar coated TEM grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)