Fortfahren mit
930288
TEM Grids
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 100 mesh, box of 50
Synonym(e):
TEM grids
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Material:
copper grid, formvar/carbon film
Packaging:
box of 50
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 100 mesh, box of 50
material
copper grid, formvar/carbon film
description
film layer thickness 1 nm carbon, film layer thickness 10 nm formvar
packaging
box of 50
grid size
100 mesh
General description
A formvar coated TEM grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
931047930253930245
material
copper grid, formvar/carbon film
material
copper grid, formvar/carbon film
material
copper grid, formvar/carbon film
material
copper grid, formvar/carbon film
packaging
box of 50
packaging
box of 50
packaging
box of 50
packaging
box of 50
description
film layer thickness 1 nm carbon, film layer thickness 10 nm formvar
description
film layer thickness 1 nm carbon, film layer thickness 10 nm formvar
description
film layer thickness 1 nm carbon, film layer thickness 10 nm formvar
description
film layer thickness 1 nm carbon, film layer thickness 10 nm formvar
grid size
100 mesh
grid size
400 mesh
grid size
300 mesh
grid size
200 mesh
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)