Merck
TEM-CF300CU50
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Grid
Standard Thickness, size 300 mesh, box of 50 ×
Synonym(e):
Carbon Film 300 Mesh, Copper
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
Materialien
carbon film
copper grid
Verpackung
box of 50 ×
film size
5-6 nm
Größe
300 mesh
Allgemeine Beschreibung
TEM grids supported by carbon film only. A 5-6 nm thin film of pure carbon deposited on one side of the standard square mesh grid.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)