Merck
T89702
Sigma-Aldrich
Tropolon
98%
Synonym(e):
2-Hydroxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-on
Größe auswählen
1 G
€ 54,70
5 G
€ 210,00
25 G
€ 984,00
€ 54,70
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 54,70
5 G
€ 210,00
25 G
€ 984,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.12
Beilstein:
1904978
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 54,70
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
bp
80-84 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
50-52 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1=CC=CC=CC1=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-6-4-2-1-3-5-7(6)9/h1-5H,(H,8,9)
InChIKey
MDYOLVRUBBJPFM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Tropolon ist ein empfindliches Reagenz zur Reduktion von Zuckern. Es ist auch ein organischer Chelator, der mit trivalenten Lanthanidionen (Eu3+, Gd3+ und Tb3+) Komplexe bilden kann.[1]
Es kann auch wie folgt eingesetzt werden:
  • Als Vorläufer zur Synthese von Azulenderivaten wie Methyl-2-methylazulen-1-carboxylat[2]
  • Als Reagenz für die Herstellung von kondensierten Heterozyklen[3] und Komplexen von Ga(III) und In(III)[4]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
233.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
112 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Spectroscopy and non-radiative processes in Gd3+, Eu3+ and Tb3+ tropolonates.
Santos BS, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 54(13), 2237-2245 (1998)
Trends Heterocycl. Chem., 1, 137-137 (1990)
Structural characterization of two lipophilic tris(tropolonato) gallium(III) and indium(III) complexes of radiopharmaceutical interest
F.Nepveu and F.JasanadaL.Walz
Inorgorganica Chimica Acta, 211, 141-141 (1993)
Jinbing Liu et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(4), 1773-1778 (2008-06-06)
A series of alkylidenethiosemicarbazide compounds were synthesized and their inhibitory effects on the diphenolase activity of mushroom tyrosinase were evaluated. The results showed that most of the synthesized compounds exhibited significant inhibitory activities. Especially, compound 1f was found to be
Anahit Penesyan et al.
Marine drugs, 9(8), 1391-1402 (2011-09-06)
Surface-associated marine bacteria often produce secondary metabolites with antagonistic activities. In this study, tropodithietic acid (TDA) was identified to be responsible for the antibacterial activity of the marine epiphytic bacterium Pseudovibrio sp. D323 and related strains. Phenol was also produced