Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
agency
non-compendial
Quality Segment
packaging
pkg of 5g (1086370005)
bp
80-84 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC=CC=CC1=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-6-4-2-1-3-5-7(6)9/h1-5H,(H,8,9)
InChI key
MDYOLVRUBBJPFM-UHFFFAOYSA-N
General description
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description EMPROVE® EVOLVE | description 98% | description EMPROVE® EVOLVE | description EMPROVE® EVOLVE |
| application(s) pharma/biopharma processes | application(s) - | application(s) pharma/biopharma processes | application(s) pharma/biopharma processes |
| agency non-compendial | agency - | agency non-compendial | agency - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 400 | Quality Level 300 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| bp 80-84 °C/0.1 mmHg (lit.) | bp 80-84 °C/0.1 mmHg (lit.) | bp - | bp 157 °C (lit.) |
| packaging pkg of 5g (1086370005) | packaging - | packaging - | packaging - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tropolon
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
So finden Sie die Produktnummer
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung