Merck
SYNV121000
Synthware volume vacuum trap
1000 mL, joint: ST/NS 45/50
Synonym(e):
Synthware V121000
Größe auswählen
1 EA
€ 146,00
€ 146,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 146,00
About This Item
UNSPSC-Code:
40161501
NACRES:
NB.51
€ 146,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS45/50
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware V121000
Kapazität
1000 mL
Allgemeine Beschreibung
Trap is designed for large volume solvent removal by vacuum. With 45/50 joint. Connections at center tube is 12 mm O.D. while side tube is 10 mm.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)