Merck
SYNV120500
Synthware volume vacuum trap
500 mL, joint: ST/NS 45/50
Synonym(e):
Synthware V120500
Größe auswählen
1 EA
€ 138,00
€ 138,00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 138,00
About This Item
UNSPSC-Code:
40161501
NACRES:
NB.51
€ 138,00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Verbindung
joint: ST/NS45/50
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware V120500
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Trap is designed for large volume solvent removal by vacuum. With 45/50 joint. Connections at center tube is 12 mm O.D. while side tube is 10 mm.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)