Merck
SYNV105550
Synthware vacuum trap
body O.D. 60 mm, L 300 mm , below joint
Synonym(e):
Synthware V105550
Größe auswählen
1 EA
€ 204,00
€ 204,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 204,00
About This Item
UNSPSC-Code:
40161501
NACRES:
NB.51
€ 204,00
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware V105550
Länge
300 mm , below joint
Grundkörper AD
60 mm
Allgemeine Beschreibung
With joints for easy removal of condensate. Body length is measured below the joint. Connections at center tube is 10 mm O.D. while side tube hose connection is 13 mm.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)