Merck
SYNS531420
Synthware PTFE stopper with extraction nut
joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware S531420
Größe auswählen
1 EA
€ 26,40
€ 26,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 26,40
About This Item
UNSPSC-Code:
41122500
NACRES:
NB.51
€ 26,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware S531420
Allgemeine Beschreibung
PTFE stopper has a Nylon extraction nut permitting easy removal of the stopper from the glass outer joint.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)