Merck
SYNC374640
Synthware chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 40.0 mm × 457 mm
Synonym(e):
Synthware C374640, glass chromatograpy column
Größe auswählen
1 EA
€ 231,00
€ 231,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 231,00
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NB.51
€ 231,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS top24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C374640
Methode(n)
HPLC: suitable
ID × L
40.0 mm × 457 mm
Kapazität
500 mL
Eignung
suitable for chromatography
Allgemeine Beschreibung
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)