Merck
SYNM240004
Synthware all-glass vacuum/inert gas manifold with solid high vacuum stopcocks
number of ports, 4, Hose Connections: Front-right, Rear-left
Synonym(e):
Synthware M240004, vacuum manifold, vacuum unit
Größe auswählen
1 EA
€ 750,00
€ 750,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 750,00
About This Item
UNSPSC-Code:
40161501
NACRES:
NB.51
€ 750,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
number of ports 4
Hersteller/Markenname
M240004
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)