Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 275,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
€ 275,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenjoint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C314175
Overall H
350 mm
coil L
175 mm
hose size
10 mm
General description
Jacket has an O.D. of 40 mm while coil O.D. is 8 mm to provide maximum cooling capacity.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS19/22 |
| Overall H 350 mm | Overall H 300 mm | Overall H - | Overall H - |
| manufacturer/tradename Synthware C314175 | manufacturer/tradename Synthware C314125 | manufacturer/tradename Synthware C351420 | manufacturer/tradename Synthware C351922 |
| hose size 10 mm | hose size 10 mm | hose size - | hose size - |
| coil L 175 mm | coil L 125 mm | coil L 100 mm | coil L 100 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ reflux condenser with large cooling capacity
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?