Merck
SYNF580825
Synthware storage tube with high vacuum valve
capacity 25 mL, valve size 0-8 mm, tube O.D. × L 26 mm × 110 mm
Synonym(e):
Synthware F580825, Schlenk tube
Größe auswählen
1 EA
€ 110,00
€ 110,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 110,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
€ 110,00
Check Cart for Availability
Materialien
black cap
cap (plug seal)
colorless tube
glass tube
round bottom
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F580825
Kapazität
25 mL
Röhrchen AD × L
26 mm × 110 mm
Ventilgröße
0-8 mm
Allgemeine Beschreibung
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper (“umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)