Merck
SYNF580025
Synthware storage tube with high vacuum valve
25 mL, valve size 0-4 mm, tube O.D. × L 26 mm × 110 mm
Synonym(e):
Synthware F580025, Schlenk tube
Größe auswählen
1 EA
€ 96,00
€ 96,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 96,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121700
NACRES:
NB.51
€ 96,00
Check Cart for Availability
Materialien
colorless tube
glass tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Push fit
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech F580025
Kapazität
25 mL
25 mL
Röhrchen AD × L
26 mm × 110 mm
Röhrchendurchm.
26 mm
Ventilgröße
0-4 mm
Allgemeine Beschreibung
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper (“umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)