Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 190,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41100000
Packaging:
pkg of 1 ea
Manufacturer/tradename:
Synthware F100003
€ 190,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F100003
General description
Using 47 mm membranes for filtering corrosive solutions, particulate removal from HPLC solvents, and filtration analysis with solid phase extraction disks. Support base has a sealed-in coarse porosity fritted disc. Complete assembly includes a 300mL graduated funnel, aluminum clamp, support base and l liter filtering flask.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description joint: ST/NS 40/35 | description 1000 mL | description - |
| manufacturer/tradename Synthware F100003 | manufacturer/tradename Synthware F10401L | manufacturer/tradename Synthware F100004 | manufacturer/tradename Synthware F100001 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ 47 mm filtration apparatus with fritted support
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?