Merck
SYNA342942
Synthware twin hose connecting adapter
joint: ST/NS 29/42
Synonym(e):
Synthware A342942, Adapter, twin connecting hose
Größe auswählen
1 EA
€ 28,80
€ 28,80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 28,80
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
€ 28,80
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS29/42
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A342942
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Adapter has two hose connections 180° from one another to permit a flow of inert gas over the apparatus.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)