Fortfahren mit
WP61MNT00
Wartungssatz für Chemikalienpumpe
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105101
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32012303
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Dieses Produkt enthält Teile für die Katalognummern WP6111560, WP6122050 und WP6110060
Dieses Produkt ist ein Kit, das sich aus folgenden Teilen zusammensetzt:
(1) Membran, (1) Membran-Liner, (1) O-Ring-Dichtung, (4) Kopfschrauben, (2) Griffschrauben
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
WP61RBD00WP62RBDNAZ274887
description
-
description
-
description
-
description
Maintenance kit for 34 Lpm pump
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)