Merck
SYNA341420
Synthware twin hose connecting adapter
joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
SynthwareA341420, Adapter, twin connecting hose
Größe auswählen
1 EA
€ 23,10
€ 23,10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 23,10
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
€ 23,10
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A341420
Schlauch AD
8 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Adapter has two hose connections 180° from one another to permit a flow of inert gas over the apparatus.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)