Merck
SLW4536/32D
Pyrex® High temperature pouring ring
thread fits 32 mm
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 4536/32D
Größe auswählen
10 EA
€ 23,10
€ 23,10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
€ 23,10
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
€ 23,10
Check Cart for Availability
Materialien
red ETFE
Hersteller/Markenname
4536/32D
SciLabware
Fitting
thread fits 32 mm
Allgemeine Beschreibung
  • For use with 1516, 1517, 1518, 1519 and 1520 series bottles
  • Ideal for applications involving high temperatures
  • Red coloured ethylene-tetrafluoroethylene pouring ring
  • Withstands hot air sterilisation up to 180 deg. C
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)