Merck
SLW3680/04M
Pyrex® Gooch crucible
60 mL, disc diam. 40 mm, porosity grade 2
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 3680/04M
Größe auswählen
5 EA
€ 141,00
€ 141,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 EA
€ 141,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.43
€ 141,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Hersteller/Markenname
3680/04M
SciLabware
Scheibendurchm.
40 mm
Porengröße
grade 2 porosity
Kapazität
60 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Ideal for drying precipitates to constant mass at 110 deg. C
  • Also suitable for ignition work up to 450 deg. C (see safety notice)
  • With integral glass sintered disc
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)