Merck
BR458733
BRAND® filter crucible
borosilicate glass, capacity 50 mL, 2 D 3
Synonym(e):
Filter, Filter crucible
Größe auswählen
10 EA
€ 370,00
€ 370,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
€ 370,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.43
€ 370,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Hersteller/Markenname
BRAND 458733
Kapazität
50 mL
Porengröße
16-40 μm
Allgemeine Beschreibung
The BRAND® Filter Crucible made from Boro 3.3 glass is an essential tool for efficient filtration and separation processes in laboratory applications.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)