Merck
SLW3215/12P
Pyrex® Mixing cylinder, class B, detachable foot,
250 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 3215/12P
Größe auswählen
2 EA
€ 77,00
€ 77,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
€ 77,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 77,00
Check Cart for Availability
Materialien
polyethylene base
polyethylene stopper
Verbindung
joint stopper29/32
Leistungsmerkmale
graduations 2.0 mL
detachable foot
Hersteller/Markenname
3215/12P
SciLabware
Höhe
320 mm
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Complies with ISO 4788
  • Comprises borosilicate glass cylinder, polyethylene foot, and polyethylene stopper
  • Replacement parts available separately
  • Graduations in white enamel
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)