Merck
SIK7738-10
Sigma-Aldrich
N,N′-2-methylpiperazinebis(methylene phosphonic acid)
≥97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H18N2O6P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.18
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Assay
≥97%
Rechtliche Hinweise
Product of SiKEMIA
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable