Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2CH2SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-114-2
Beilstein/REAXYS Number:
1747491
MDL number:
Assay:
≥99.0% (T)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
technical
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
liquid
color
clear brown
refractive index
n20/D 1.44
density
1.25 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
sulfonic acid
SMILES string
CCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O3S/c1-2-3-7(4,5)6/h2-3H2,1H3,(H,4,5,6)
InChI key
KCXFHTAICRTXLI-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?