Fortfahren mit
P1584
Peptidyl-Arginin-Deiminase aus rabbit skeletal muscle
buffered aqueous glycerol solution, ≥200 units/mg protein (Bradford)
Synonym(e):
Protein-Arginin-Iminohydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 954,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥200 units/mg protein (Bradford)
€ 954,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Segment
specific activity
≥200 units/mg protein (Bradford)
relevant disease(s)
arthritis (rheumatoid )
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Peptidyl-Arginin-Deiminase ist das Enzym, das Arginin in Citrullin umwandelt.
Application
Peptidyl-Arginin-Deiminase wurde in einer Studie zur Beurteilung vielversprechender neuer Biomarker für die frühzeitige Diagnose von rheumatoider Arthritis verwendet. Sie fand außerdem in einer Studie zur Untersuchung der autopathogenen Korrelation von Periodontitis und rheumatoider Arthritis Anwendung.
Biochem/physiol Actions
Für die Aktivität von Peptidyl-Arginin-Deiminase in vitro wird Calcium benötigt.
Physical form
Lösung in 20 mM Tris-HCl, pH 7,4; enthält 10 mM 2-Mercaptoethanol, 1 mM EDTA und 10% Glycerin.
Other Notes
Eine Einheit produziert bei pH-Wert 7,2 und 55 °C aus BAEE pro Stunde 1 μmol N-α-Benzoylcitrullinethylester.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAE0061P12612384
description
buffered aqueous glycerol solution, ≥200 units/mg protein (Bradford)
description
recombinant, expressed in E. coli
description
lyophilized powder, 20-30 units/mg protein
description
-
specific activity
≥200 units/mg protein (Bradford)
specific activity
≥40 units/mg protein
specific activity
20-30 units/mg protein
specific activity
≥300 U/mg, 25 °C, 750 U/mg, 37 °C
form
buffered aqueous glycerol solution
form
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
ambient
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
relevant disease(s)
arthritis (rheumatoid )
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)