Merck
S13553
1-(4-F-PH)-4-(8-F-1,3,4,5-4H-PYRIDO(4,3-B)INDOL-2-YL)-BUTAN-1-ONE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C21H21ClF2N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.864
MDL-Nummer: