Merck
RNI00076
Sigma-Aldrich
4-Pentyn-1-yl acetate
AldrichCPR
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
solid
SMILES String
CC(OCCCC#C)=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-3-4-5-6-9-7(2)8/h1H,4-6H2,2H3
InChIKey
UZNIPEZTZSRYGI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)