Merck
T3396
Tetraglycol
BioXtra
Synonym(e):
Glycofurol, Tetrahydrofurfurylalkohol-Polyethylenglycolether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
non-ionic
Quality Segment
product line
BioXtra
form
liquid (clear)
impurities
<0.5% water (Coulometric), <5 ppm heavy metal
color
colorless to light yellow
mp
≤ -100  °C
solubility
water: soluble 3420 g/L
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O1C(CCC1)COCCO
InChI
1S/C7H14O3/c8-3-5-9-6-7-2-1-4-10-7/h7-8H,1-6H2
InChI key
CTPDSKVQLSDPLC-UHFFFAOYSA-N
Application
Dient als Lösungsmittel zum Lösen nicht wasserlöslicher Bestandteile.
Tetraglykol wird wie folgt verwendet:
  • zum Lösen von DiI (1,1′-Dioctadecyl-3,3,3′3′-tetramethylindocarbocyaninperchlorat) für die Injektion in befruchtete Hühnereier für die Dil-Markierung
  • zum Verdünnen von DiI (1,1′-Dioctadecyl-3,3,3′3′-tetramethylindocarbocyaninperchlorat) und diO (3,3′-Dioctadecyloxacarbocyaninperchlorat) für Farbstoff-/Virus-Injektionen
  • zum Verdünnen von Poly(lactid-co-glycolid) (PLGA) zum Herstellen von PLGA/F127-Lösung
Biochem/physiol Actions
Flüssiges Glycofurol kann leicht in Gelsysteme mit ausgezeichneter Elastizität, aufgrund derer es als Medium zum Lösen von wasserunlöslichen Arzneimitteln eingesetzt werden kann, umgewandelt werden.
Features and Benefits
Effizienter Lösungsvermittler für Glibenclamid (GBD)
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Disclaimer
Nicht zu verwechseln mit Tetraethylenglykol, manchmal auch Tetraglykol genannt.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
275.0 °F - closed cup
flash_point_c
135 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)