Merck
RNI00012
Sigma-Aldrich
Benzene-1,4-diboronic acid-bis-MIDA ester
Größe auswählen
1 G
€ 35,70
€ 35,70
Versand innerhalb von 2 Werktagen (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 35,70
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18B2N2O8
Molekulargewicht:
387.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
€ 35,70
Versand innerhalb von 2 Werktagen (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
SMILES String
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(cc2)B3OC(=O)CN(C)CC(=O)O3
InChI
1S/C16H18B2N2O8/c1-19-7-13(21)25-17(26-14(22)8-19)11-3-5-12(6-4-11)18-27-15(23)9-20(2)10-16(24)28-18/h3-6H,7-10H2,1-2H3
InChIKey
WDGUCEFOPMPYPL-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)