Merck
QBD10397
Sigma-Aldrich
Bis-MAL-dPEG®11
Synonym(e):
Polyethylene glycol
Größe auswählen
50 MG
€ 332,00
1000 MG
€ 1.960,00
€ 332,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 332,00
1000 MG
€ 1.960,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C38H62N4O17
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
846.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51171641
NACRES:
NA.22
€ 332,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: homobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Bis-MAL-dPEG®11 is useful for producing dimeric molecules after reaction with free thiol groups.
Rechtliche Hinweise
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)