Wichtige Dokumente
900957
Azide agarose
Synonym(e):
Azide functionalized agarose
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
slurry (50% slurry in 20% ethanol / 80% water)
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Brechungsindex
n/D 1.343
Dichte
0.978 g/mL
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
Die Wahl des richtigen Vernetzungsmittels (Crosslinker) für Ihre biochemische Forschung oder Biokonjugationsforschung kann eine Herausforderung darstellen. Mit unserer Auswahlhilfe finden Sie den perfekten Crosslinker für Ihre Anwendungen.