P8106
2-Pentanon
reagent grade, 97%
Synonym(e):
Methyl-propylketon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Dampfdruck
27 mmHg ( 20 °C)
Assay
97%
Selbstzündungstemp.
941 °F
Expl.-Gr.
8.2 %
Brechungsindex
n20/D 1.39 (lit.)
bp
101-105 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−78 °C (lit.)
Dichte
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
46.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?