Wichtige Dokumente
O8305
L-Ornithin -monohydrochlorid
99%
Synonym(e):
(S)-2,5-Diamino-pentansäure -monohydrochlorid, L-Ornithin -monohydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]24/D +23.6°, c = 4 in 6 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
245 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl.NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
InChIKey
GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?