Fortfahren mit
C4135
Carbamylphosphat Dinatriumsalz
≥80%
Synonym(e):
Disodium carbamyl phosphate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 430,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2NO5PNa2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.98
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
276-671-0
MDL number:
Assay:
≥80%
Form:
powder
€ 430,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥80%
form
powder
functional group
amine, phosphate
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].NC(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/CH4NO5P.2Na/c2-1(3)7-8(4,5)6;;/h(H2,2,3)(H2,4,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI key
ZZRCKSSPGJOTEE-UHFFFAOYSA-L
General description
Carbamyl phosphate disodium salt (CPC) is an important reagent in organic synthesis due to its ability to activate carboxylic acids and convert them to their corresponding mixed anhydrides. It is used in the synthesis of cyclic peptides and macrocycles by activating carboxylic acids and facilitating cyclization reactions.
Application
  • Carbamoyl phosphate and its substitutes for the uracil synthesis in origins of life scenarios: This study explores the role of carbamoyl phosphate disodium salt in the prebiotic synthesis of uracil, a fundamental component of RNA, under early Earth conditions (LMP Ter-Ovanessian et al., 2021).
  • Building the uracil skeleton in primitive ponds at the origins of life: carbamoylation of aspartic acid: Further investigations into the prebiotic significance of carbamoyl phosphate, demonstrating its potential to interact with aspartic acid to form uracil in early Earth scenarios (LMP Ter-Ovanessian, JF Lambert, MC Maurel, 2022).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
44041SAB4501485
description
≥80%
description
analytical standard
description
affinity isolated antibody
assay
≥80%
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
form
powder
form
-
form
buffered aqueous solution
functional group
phosphate, amine
functional group
-
functional group
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)