Fortfahren mit
669148
2-Ethylhexanethiol
97%
Synonym(e):
2-Ethyl-1-hexanthiol, 2-Ethylhexylmercaptan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 101,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H18S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.29
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
230-854-1
MDL number:
€ 101,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.457
density
0.843 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCC(CC)CS
InChI
1S/C8H18S/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI key
UCJMHYXRQZYNNL-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Ethylhexanethiol is an organothiol that forms a self-assembled monolayer (SAM) on a variety of surfaces such as metal oxides and metals. It modifies the surface by acting as a corrosion inhibitor and increases the stability of the surface.
Application
2-Ethylhexanethiol can be used as a capping agent on the gold surface for the development of chemiresistive vapor sensors. It also forms a SAM on copper indium sulfide (CuInS2) which can be used as an active layer on organic electronic devices such as organic light emitting diodes (OLEDs) and solar cells.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
739286234192733679
description
97%
description
99% (GC)
description
95%
description
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
97%
assay
99% (GC)
assay
95%
assay
-
density
0.843 g/mL at 25 °C
density
0.832 g/mL at 25 °C
density
0.832 g/mL at 25 °C
density
-
refractive index
n20/D 1.457
refractive index
n20/D 1.450
refractive index
n20/D 1.450
refractive index
-
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)