Fortfahren mit
87193
1-Tetradecanthiol
≥98.0% (GC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 62,70
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 204,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)13SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.45
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-209-2
Beilstein/REAXYS Number:
1742653
MDL number:
€ 62,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.461
density
0.846 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C14H30S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3
InChI key
GEKDEMKPCKTKEC-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Tetradecanethiol (TDT) is an alkanethiol used as a self-assembled monolayer (SAM) which may be used to functionalize a variety of nanoparticles. It is a hydrophobic ligand. It is highly oriented and acts as a hole-injection barrier on the nanoparticle surface.
Application
TDT is used as a self-assembled monolayer (SAM) on gold nanoparticle(AuNP) based electrodes for bi-enzymer glucose biosensors. The surface modification was done by soaking the electrodes in TDT solution.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
746614746622PF060
description
≥98.0% (GC)
description
-
description
-
description
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
liquid
density
0.846 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.461
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)