Merck
MT51350062
Mettler-Toledo redox buffer
volume 6 x 250 mL, 220 mV/pH 7
Größe auswählen
6 X 250 ML
€ 166,00
€ 166,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 X 250 ML
€ 166,00
About This Item
UNSPSC-Code:
51191600
NACRES:
NB.79
€ 166,00
Check Cart for Availability
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51350062
Volumen
6 x 250 mL
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)